Beschreibung
- Produktart: Kugelschreiber
- Tintenart: Natriumarm (unlöschlich)
- Spitzentyp: Klick-/Einziehbar
- Spitzenform: Kugelschreiber (0,7 mm)
- Abmessungen (L x B): 15 cm (6 in.) x 9,5 mm (0,38 in.)
- Verpackung: Doppelt verpackt
- Anwendungsbereich: Reinraumdokumentation
- Zur Verwendung mit (Geräten): Reinraumpapier
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Einbandfarbe | Weiß |
| Material der Abdeckung | Hochdichtes Polyethylen |
| Abmessungen (L x B) | 15 cm (6 in.) x 9,5 mm (0,38 in.) |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001-zertifizierte Anlage |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraumdokumentation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinraumpapier |
| Verpackung | 10 Stifte/Beutel, 10 Stifte/Doppelbeutel, 10 Stifte/Packung. |
| Mehr anzeigen |