Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Artikelnummer. 17633935 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17633935
Marke: Micronova™ PEN12IR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cleanroom Click Pens use low sodium, indelible ink and feature a special high-density poly barrel and easy-click retractable nib.
  • Product Type: Ballpoint Pen
  • Ink Type: Low Sodium (Indelible)
  • Tip Type: Click / Retractible
  • Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
  • Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
  • Packaging: Double-Bagged
  • For Use With (Application): Cleanroom Documentation
  • For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Spezifikation
Farbe Blau
Einbandfarbe White
Material der Abdeckung High-Density Poly
Abmessungen (L x B) 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanroom Documentation
Zur Verwendung mit (Geräte) Cleanroom Paper
Verpackung 10 Pens/Bag, 10 Pens/Double Bag, 100 Pens/Pk.
Produkttyp Ballpoint Click Pen
Sterilität Steril
Spitzenform Ballpoint (0.7 mm)
Gewicht (angloamerikanisch) 2.171 oz. (Pack)
Gewicht (metrisch) 61.547 g