Learn More
Brady™ CleanLift™ Drucketiketten für BBP81 Thermotransferdrucker
Click to view available options
Größe (metrisch):
12,7 x 36,49 mm (B x H)
19,05 x 23.79 mm (B x H)
20.32 x 36,49 mm (B x H)
25,4 x 36.49 mm (B x H)
6.35 x 36,49 mm (B x H)
B x H: 6,09 mm x 4,19 m
B x H: 8 mm x 4,19 m
B x H: 9.52 mm x 4,19 m
Größe (angloamerikanisch):
0,240 x 165 in. (B x H)
0,250 x 1,437 in. (B x H)
0,315 x 165 in. (B x H)
0,375 x 165 in. (B x H)
0,500 x 1,437 in. (B x H)
0,750 x 0,937 in. (B x H)
0,800 x 1,437 in. (B x H)
1 x 1,437 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Beschreibung
- For use with thermal transfer printers
- Made of B-498 vinyl cloth with repositionable rubber adhesive
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt |
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4300; R4800; R6000; R6200 |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Für IP™ geeignet |
| Material | Vinylgewebe (B-498) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mehr anzeigen |