Learn More
Brady™ CleanLift™ Drucketiketten für BBP81 Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11522995
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
12,7 x 36,49 mm (B x H)
19,05 x 23.79 mm (B x H)
20.32 x 36,49 mm (B x H)
25,4 x 36.49 mm (B x H)
6.35 x 36,49 mm (B x H)
B x H: 6,09 mm x 4,19 m
B x H: 8 mm x 4,19 m
B x H: 9.52 mm x 4,19 m
Größe (angloamerikanisch):
0,240 x 165 in. (B x H)
0,250 x 1,437 in. (B x H)
0,315 x 165 in. (B x H)
0,375 x 165 in. (B x H)
0,500 x 1,437 in. (B x H)
0,750 x 0,937 in. (B x H)
0,800 x 1,437 in. (B x H)
1 x 1,437 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Größe (angloamerikanisch) unitSize
11522995 6.35 x 36,49 mm (B x H) 0,250 x 1,437 in. (B x H) 1 Rollen
11532995 19,05 x 23.79 mm (B x H) 0,750 x 0,937 in. (B x H) 1 Rollen
11562995 B x H: 6,09 mm x 4,19 m 0,240 x 165 in. (B x H) 1 Rollen
11552995 B x H: 8 mm x 4,19 m 0,315 x 165 in. (B x H) 1 Rollen
11542995 B x H: 9.52 mm x 4,19 m 0,375 x 165 in. (B x H) 1 Rollen
11512995 25,4 x 36.49 mm (B x H) 1 x 1,437 in. (B x H) 1 Rollen
11592985 12,7 x 36,49 mm (B x H) 0,500 x 1,437 in. (B x H) 1 ROLL
11572995 20.32 x 36,49 mm (B x H) 0,800 x 1,437 in. (B x H) 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11522995 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 062685
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady CleanLift BBP81 Thermotransferetiketten für Etikettendrucker bestehen aus Vinylgewebe mit repositionierbarem Gummikleber und können innen oder außen mit der mit Farbband beschichteten Seite nach a
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
  • Aus B-498 Vinylgewebe mit repositionierbarem Gummikleber
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R4300; R4800; R6000; R6200
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Vinylgewebe (B-498)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kabel- und Drahtmarkierung; Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 8.89 mm
Etiketten pro Zeile 6
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-90-498-5
Anzahl pro Packung 5000 Etiketten/Rolle
Menge 5000/Pk.
Form Rechteck
Größe 6.35 mm (W) x 36.50 mm (H)
Größe (angloamerikanisch) 0,250 x 1,437 in. (B x H)
Größe (metrisch) 6.35 x 36,49 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 39.68 mm
Abmessungen (L x B) 36.50 x 6.35 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,437 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 6.35 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 36.50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,437 in.
Höhe (metrisch) 36.50 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Alternate Part Number THT-90-498-5