Learn More
Brady™ CleanLift™ Marker für Anschlussblock (B-498)
Artikelnummer. 11519463
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,24 in.
0,318 in.
0,375 in.
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
11519463 0,318 in. 1 BX
11598604 0,24 in. 1 BX
11559463 0,375 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11519463 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104292
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für BMP71 Drucker. Brady Klemmenblockmarkierungen (B-498) bestehen aus einem repositionierbaren Vinyltuch.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R6200; R4300; R6000
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinylgewebe (B-498)
Produkttyp Marker für Anschlussblock (B-498)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kabel- und Drahtmarkierung; Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Klemmenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Menge Je 1
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Länge (angloamerikanisch) 300 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 91.4 m
Breite (angloamerikanisch) 0,318 in.
Breite (metrisch) 8,1 mm