Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-498
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt |
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4300; R4800; R6000; R6200 |
| Klebstofftyp | Wiederablösbar |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Rolle |
| Material | Vinylgewebe (B-498) |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |