Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-449
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ CleanLift™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus abziehbarem Polypropylen gefertigt
Marke:  Brady™ 067112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 CHF
    188.14 CHF / 1 Rollen
    Sparen 21.86 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Empfohlene Bandserie: R6200
Ohne
Matt
Polypropylen (B-449)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
-70 °C
3000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
B x H: 76.2 x 25.4 mm
-70 °C bis 90 °C
0.112 mm
25.40 x 76.20 mm
3 in.
76.20 mm
25.4 mm
Acryl, Abnehmbar
Weiß
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Barcode-Etikettierung, Komponenten- und -Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke
1
THT-18-449-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F bis 194 °F
0,0044 in.
28.58 mm
1 in.
76.2 mm
1 in.
THT-18-449-3