Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe mit offenem 3 in.-Kern – Weiß
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Die klebende Geweberückseite bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
- Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Wiederablösbar |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Rolle |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |