Learn More
Branson Ultrasonics™ Reinigungsreagenz, allgemeiner Zweck
Beschreibung
- Fingerabdrücke
- Staub
- Verpackungspartikel
- Leichte Öle und Fette aus der Metallbearbeitung und Tätigkeiten mit leichten Maschinen.
- Metallprägungen und bearbeitete Komponenten
- Glasprodukte
- Starre Spritzgussteile
- Andere Komponenten mit leichten bis mittelschweren Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungsreagenz |
| pH | 13 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Anwendungen |
| Volumen (metrisch) | 1 l |