Learn More
Smeg™ Reinigungspulver
Reinigen Sie viele verschiedene Glaswaren mit diesem alkalischen Reinigungsmittel. Smeg™ Reinigungspulver erzielt hervorragende Waschergebnisse und optimiert die thermische Desinfektion von Laborgeräten.
Marke: Smeg™ DETERGL
Additional Details : CAS : 1310-73-2 Gewicht : 10.50000kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Universelles alkalisches Pulverwaschmittel mit Phosphaten ohne oxidierende Tenside und ohne Chlorverbindungen
- Anwendungsbereich: Allgemeine Chemie, Lebensmittelanalyse, organoleptisches Protein
- Erhältlich in 10 kg-Behältern
Spezifikation
Alkaline Detergent | |
Becher | |
10 kg |
Powder | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
- smeg DETERGLASS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.