Learn More
Hirschmann™ Reinigungsmittel rea-phos™
Artikelnummer. 10565402
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10565402
Marke: Hirschmann™ 9740101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur schnellen, automatischen und sorgfältigen Reinigung von Materialien wie Glas, Porzellan, Gummi, Kunststoffen und Metallen. Das Hirschmann™ rea-phos™ phosphatfreie Schnellreinigungsmittel ist ideal für das Labor bei der Entfernung von Öl-, Fett-, Wachs-, Harz-, Silikon-, Blut-, Protein- und Serumrückständen.
  • Phosphatfrei
  • Entfernt Öl-, Fett-, Blut- und Proteinrückstände
  • Verwendbar in heißem Wasser
  • Geeignet für Ultraschallsysteme
Spezifikation
Produkttyp Phosphatfreies Schnellreinigungskonzentrat
Form Flüssig
Produktlinie rea-phos
Konzentration 1%
Beschreibung Biologisch abbaubar
Menge 1 Flasche
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rea-phos
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.