Learn More
Hirschmann™ Reinigungsmittel rea-clean™
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Biologisch abbaubares Reinigungsmittel
- Oberflächenreinigung
- Phosphatfrei und selbstneutralisierend
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Phosphatfreies Reinigungskonzentrat |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | rea-clean |
| Beschreibung | Biologisch abbaubar, fettlösend, schonend für Materialien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle Oberflächen in Laboren |
| Menge | 1 Kanister |
| Volumen (metrisch) | 30 l |