Learn More
Hirschmann™ Reinigungsmittel rea-clean™
Artikelnummer. 10160661
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10160661 1 l 1 Stück
10479322 30 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160661 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9790101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00 CHF
    20.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.15 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biologisch abbaubares Reinigungsmittel für die schnelle, automatische und sorgfältige Reinigung von Materialien und Oberflächen, die insbesondere aus Kunststoffen bestehen.
  • Biologisch abbaubares Reinigungsmittel
  • Oberflächenreinigung
  • Phosphatfrei und selbstneutralisierend
Spezifikation
Produkttyp Phosphatfreies Reinigungskonzentrat
Form Flüssig
Produktlinie rea-clean
Beschreibung Biologisch abbaubar, fettlösend, schonend für Materialien
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Oberflächen in Laboren
Menge 1 Nachfüllflasche
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rea-clean Bio-Reiniger
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.