Beschreibung
- Mit diesen weichen und flexiblen Reinigungstüchern lassen sich Schmutz und Ablagerungen effektiv aus Ecken und schwer zugänglichen Stellen entfernen.
- Vermeiden Sie es, Ihren Arbeitsplatz mit zahlreichen Tüchern zu überladen – dieses strapazierfähige Mehrzwecktuch erledigt die meisten Wischaufgaben.
- Dank ihrer hervorragenden Absorptionsfähigkeit lassen sich Flüssigkeits- und Ölverschmutzungen schnell beseitigen.
- Erzielen Sie ein hygienisches, strahlend sauberes Ergebnis mit der exelCLEAN-Technologie des Stoffes.™ Wirkung.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,16 in. |
| Länge (metrisch) | 38.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,4 in. |
| Breite (metrisch) | 31.5 cm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Lage | 1-ply |
| Mehr anzeigen |