Beschreibung
- Erledigen Sie eine Reihe von Aufgaben mit unseren Tork Reinigungstuch – für die meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmittel geeignet.
- Ersetzen Sie unästhetische Lumpen und Leihhandbücher durch diese dauerhaften Tücher für wiederholten Gebrauch.
- Sie entfernen aufgrund ihrer hohen Aufnahmefähigkeit schnell Öle, Fette, Fette und Verschmutzungen.
- Erledigt leichte Reinigungsaufgaben mühelos mit seiner weichen und flexiblen Haptik.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 166.23 yd. |
| Länge (metrisch) | 152 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,4 in. |
| Breite (metrisch) | 31.5 cm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FSC Mix Gutschrift ISO 9001 ISO 14001, USA erhältlich |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |
| Mehr anzeigen |