Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Snap Caps with Septa, 11 mm, Pre-Slit
Artikelnummer. 31747277
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
9 mm
11 mm
Farbe:
Natural
Red
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Farbe unitSize
31747277 9 mm Red 100 Stück
31746654 11 mm Natural 100 Stück
31743321 11 mm Red 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31747277 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV115495011B
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Red
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Polypropylene
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Insert