Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 9 mm, Pre-Slit
Artikelnummer. 31747040 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Red
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31747040 Red 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31747040 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV22010
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Product: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Red
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap