Beschreibung
- Marke: Cleanert
- Produkt: Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Verschlussgröße | 9 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Kappe |
| Septum Color | Weiß/Rot |