Learn More
Abeba™ Clean Room 3620 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Mikrofaser
- Weiß
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Feste Manschette, Reinraumtextil
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 36 |
| Modell | 3620 |