missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Claudin 5 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 10681224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10681224 100 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10681224 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 341600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.00 CHF
    564.65 CHF / 100 Mikrogramm
    Sparen 69.35 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Claudin 5 Polyclonal Antibody for ELISA, ICC/IF, Western Blot

This gene encodes a member of the claudin family. Claudins are integral membrane proteins and components of tight junction strands. Tight junction strands serve as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space between epithelial or endothelial cell sheets, and also play critical roles in maintaining cell polarity and signal transductions. Differential expression of this gene has been observed in different types of malignancies, including breast cancer, ovarian cancer, hepatocellular carcinomas, urinary tumors, prostate cancer, lung cancer, head and neck cancers, thyroid carcinomas, etc. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Claudin 5
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Gen CLDN5
Gen-Zugriffsnummer O00501, O54942
Gen-Alias AI854493; AWAL; BEC1; Brain endothelial cell clone 1 protein; claudin 5; claudin 5 (transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome); claudin-5; claudin-5 protein; Cldn5; CPETRL1; lung-specific membrane protein; MBEC1; TMDVCF; TMVCF; Transmembrane protein deleted in VCFS; transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome; Unknown (protein for MGC:138054)
Gensymbole CLDN5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide derived from the C-terminal region of mouse Claudin-5.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12741, 7122
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.