missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin-3 Antibody (385013), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB46201CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Claudin-3 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Spezifikation
| Claudin-3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| C7orf1, claudin 3, claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, CPE-R 2, CPE-R2, CPETR2CPE-receptor 2, HRVP1, Rat ventral prostate.1 protein homolog, RVP1, ventral prostate.1 protein homolog, ventral prostate.1-like protein | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-3, Met1-Val220, Accession # O15551 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix | |
| 1365 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 385013 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur