Learn More
Claudin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
Antigen Claudin-2
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18669820
Unterlagen ansehen Détails de la promotion
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.02ml
0.02 mL
229.00 CHF
0.02 Milliliter
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18678210
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.1ml
0.1 mL
544.00 CHF
0.10 Milliliter
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
Claudin-2
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Extracellular Matrix
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
9075
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Polyclonal
Purified
RUO
Human
claudin 2, claudin-2, SP82
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis