Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8559R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
341.00 CHF - 621.00 CHF
Spezifikation
Antigen Claudin-18.2
Klon CLDN18.2/8559R
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18641795
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23718-20ug
20 μg
341.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18616854
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23718-100ug
100 μg
621.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Claudin-18.2
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
10 mM PBS with 0.05% BSA
51208
IgG κ
Protein A or G purified
CLDN18.2/8559R
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.