Learn More
Kolmi Hopen™ Classic Elasticated Gown with Collar and Pocket
Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
2XS
3 XS
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus atmungsaktivem Polypropylen
- Mit Kragen und elastischen Bündchen
- Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Auslieferung
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 2XS |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001 |
| Geschlecht | Unisex |
| Anzahl Taschen | 1 |
| Produkttyp | General Purpose Gown |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Ja |
| Gewicht (metrisch) | 40 gsm |
| Mehr anzeigen |