Learn More
Kolmi Hopen™ Classic Elasticated Coveralls with Zipper and Hood
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227150 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 17790099
Marke: Kolmi Hopen™ 40.201BM/02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These single-use hygiene coveralls protect the working environment from particles coming from the operator, such as hair or sweat.
  • Geeignet für HACCP-Verfahren
  • Läßt sich den Bediener vor Gefahren durch Verschmutzung schützen
  • Dunkelblaue Farbe ist ausreichend undurchsichtig, um direkt auf Unterwäsche getragen zu werden
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Coveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Marineblau
Einwegprodukt Ja
Hood Type Elastisch
Sterilität Non-sterile
Gewicht (metrisch) 40 g/m2
Menge 25 Packungen