Learn More
Abeba™ Classic 31001 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser und Fersenpolster
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Bequeme Form
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 43 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 31001 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |