Learn More
Abeba™ Classic 1500 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Genarbtes Leder |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 1500 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |