Learn More
Abeba™ Classic 1500 Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig. Leder-/Mikrofaser-Aufbau.
Marke: Abeba™ 1500/41
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
41 | |
Polyurethan | |
Stahl |
Weiß | |
Genarbtes Leder | |
Rutschfest | |
1500 | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |