Learn More
Zwiebel™ Gewichtssatz der Klasse M2
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Gewichte der Klasse M2 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M3.
Marke:  Zwiebel™ PBI56833
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11840932
  • 304.22 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M2
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1 bis 50 g
    Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
    Dokumentation
    Certificats