Learn More
Zwiebel™ Gewichtssatz der Klasse M2
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Gewichte der Klasse M2 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M3.
Marke: Zwiebel™ PBI56842
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Spezifikation
1 bis 500 g | |
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |