Learn More
Zwiebel™ Klasse M2 Gewichts-Set von 1 bis 2000 g
Artikelnummer. 11890972
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält: 15 Gewichte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11890972 Enthält: 15 Gewichte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11890972 Lieferant Zwiebel™ Lieferanten-Nr. PBI5684W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 CHF
    679.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 117.30 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Zwiebel™ Gewichtsset eignet sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M3.
  • Enthält folgende Gewichte: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 10 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg, 2 x 2 kg
  • Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M3 und zur Verwendung mit Wägeinstrumenten mittlerer Genauigkeit der Klasse III bestimmt sind.
  • Permanentmagnetisierung: < 250 μT
Spezifikation
Produkttyp Gewichteset
Zertifizierung/Konformität OIML R111-Empfehlung
Material Messing
Gewicht (metrisch) 1 bis 2000 g
Dichte 8400 ±250 kg/m3
Enthält 15 Gewichte