Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Brand: Zwiebel™ PBI23723
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Specifications
Gusseisen | |
10 kg | |
± 500 mg | |
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Zertifikat > Masse: 10 kg
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction