Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1
Click to view available options
Toleranz:
± 1000 mg
± 250 mg
± 500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ± 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |