Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1
Artikelnummer. 11794724
Click to view available options
Toleranz:
± 1000 mg
± 250 mg
± 500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11794724
Marke: Zwiebel™ PBI23716
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Gewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M2.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Toleranz ± 250 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)