Learn More
Zwiebel™ Gewichtssatz der Klasse M1
Click to view available options
Masse:
1 bis 2000 g
1 bis 200 g
1 bis 500 g
1 bis 500 mg
1 bis 50 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M2
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 1 bis 500 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |