Learn More
Zwiebel™ Gewicht der Klasse M1 mit Zertifikat
Click to view available options
:
Gewicht: 500 mg
Beschreibung
- Permanentmagnetisierung: <250 μT
- 0.6 mm Dicke
- Ein-Block-Material ohne Einstellhohlraum
- Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M und für die Verwendung mit Waagen 2 der mittleren Genauigkeitsklasse III vorgesehen sind
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Aluminiumblech |
| Zertifizierung/Konformität | Empfehlung OIML R111 |
| Gewicht (metrisch) | 500 mg geliefert |
| Dichte | 2700 ±100 kg/m3 |
| Form | Pentagonal |
| Länge (metrisch) | 20.7 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13.5 mm |
| Enthält | Zertifikat |