Learn More
Zwiebel™ Kalibriergewichte Klasse M1 Artikelnummer.: 11710593
Verfügbar ab: 10-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwiebel™ Kalibriergewichte Klasse M1
Artikelnummer. p-7160221
10 mg, 1 Stück
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
10 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11710593
Marke: Zwiebel™ PBI2300D
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwiebel™ Kalibriergewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M2.
  • Permanentmagnetisierung: <250 μT
  • Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M und für die Verwendung mit Waagen 2 der mittleren Genauigkeitsklasse III vorgesehen sind
  • Ein-Block-Material ohne Einstellhohlraum
Spezifikation
Produkttyp Bogengewicht
Zertifizierung/Konformität Empfehlung OIML R111
Beschreibung 0.1 mm dick
Material Aluminium
Gewicht (metrisch) 10 mg
Dichte 2700 ±100 kg/m3
Form Dreieck
Länge (metrisch) 9.2 mm von Punkt zu Punkt
Breite (angloamerikanisch) 8 mm von oben nach unten
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Kalibriergewichte Klasse M1 >