Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 im Etui, mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Marke: Zwiebel™ PBI23127
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
± 250 mg | |
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |