Learn More
Klasse I Einweg-Laborkittel aus Polypropylen
Artikelnummer. p-9085003
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Groß
Größe 2X
Klein
Mittel
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16692103
Marke: New source - PPE HMLCM
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen. Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
  • Weißes Spinnvlies-Polypropylen
  • Elastische Bündchen
  • Stoffgewicht: 40g/m2
  • Standardkragen, keine Taschen
  • Rückenschlitz
  • Einzelner Kragen
  • Fünf Schnappverschlüsse für einen sicheren Verschluss
  • Unisex
Spezifikation
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Anzahl Taschen Keine
Kragenform Einfacher Kragen
Saumtyp Vier-Faden-Verbundnaht
Größe (metrisch) Brustkorb 69 cm
Zertifizierung/Konformität Klasse I; CE 0197; Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
Zertifizierungen/Konformität (Europa) 93/42/EEC
Enthält 5 Druckknopfverschlüsse, 27 cm Rückenschlitz
Verpackungsart Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Länge (metrisch) 100 cm
Länge (metrisch) Hülse 77 cm