Learn More
Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse F2
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
10 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
Toleranz:
± 0,3 mg
± 0,4 mg
± 0,6 mg
± 1,6 mg
± 15 mg
± 30 mg
± 3 mg
± 7,5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Masse | 2 g |
Toleranz | ± 0,4 mg |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse F2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur