Learn More
Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse F2
Marke:  Zwiebel™ PBI5682H
387.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11810922
  • 530.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Spezifikation
2000 g
± 30 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse F2 > Masse: 2000 g