Learn More
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 mit Zertifikat
Click to view available options
:
Gewicht: 1 mg
Beschreibung
- Permanentmagnetisierung: <25 μT
- Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und für die Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind
- Ein-Block-Material
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drahtgewicht |
| Gewicht (metrisch) | 1 mg |
| Dichte | 8500 ±100 kg/m3 |
| Form | Dreieck |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.1 mm-Draht |
| Länge (metrisch) | 4.5 mm kurze Enden, 6.5 mm langes Ende |
| Enthält | Zertifikat |