Learn More
Zwiebel™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Marke:  Zwiebel™ PBI23078
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12081633
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Permanentmagnetisierung: <25 μT
  • Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und für die Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind
  • Gewichte mit Einstellhohlraum (außer 1 bis 20 g Monoblock)
  • Identifikation für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Gewicht
Edelstahl
8000 ±100 kg/m3
13 mm
OIML R111-Empfehlung
20 g
Zylindrisch
21.6 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl > Gewicht: 20 g