Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat Artikelnummer.: 11760803
Verfügbar ab: 29-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 CHF
    1475.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 555.00 CHF
    27% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat
Product Code. 11760803
± 25 mg, 1 Stück
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Toleranz:
± 0,1 mg
± 0,20 mg
± 0,25 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 25 mg
± 5,0 mg
± 50 mg
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 11760803
Marke: Zwiebel™ PBI23140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 CHF
    1475.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 555.00 CHF
    27% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
  • Kalibriergewicht der Klasse F1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Specifications
Toleranz ± 25 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat >