Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat
Click to view available options
Toleranz:
± 0,1 mg
± 0,20 mg
± 0,25 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 25 mg
± 5,0 mg
± 50 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 100 g |
| Toleranz | ± 0,50 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |