Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat
Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
Marke: Zwiebel™ PBI23133
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
± 0,25 mg | |
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |