Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat
Artikelnummer. 11720793
Click to view available options
Toleranz:
± 0,1 mg
± 0,20 mg
± 0,25 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 25 mg
± 5,0 mg
± 50 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11720793
Marke: Zwiebel™ PBI23132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
  • Kalibriergewicht der Klasse F1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Toleranz ± 0,20 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)