Learn More
Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse II). Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
90.52 CHF - 927.50 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
---|
Produktcode | Marke | Masse | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12011643
|
Zwiebel™
PBI23081 |
200 g | ± 1,00 mg |
298.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12031643
|
Zwiebel™
PBI23083 |
1000 g | ± 5,00 mg |
739.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730703
|
Zwiebel™
PBI23080 |
100 g | ± 0,50 mg |
221.54 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12021633
|
Zwiebel™
PBI2301H |
200 mg geliefert | ± 0,06 mg |
93.86 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12091633
|
Zwiebel™
PBI23079 |
50 g | ± 0,30 mg |
189.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11870902
|
Zwiebel™
PBI56821 |
2000 g | ± 10 mg |
927.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12031633
|
Zwiebel™
PBI2301K |
500 mg | ± 0,08 mg |
92.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12051633
|
Zwiebel™
PBI23075 |
2 g | ± 0,12 mg |
137.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12001633
|
Zwiebel™
PBI2301E |
50 mg | ± 0,04 mg |
90.52 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |