Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 im Etui, mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Kalibrieren Sie Gewichte mit niedrigeren Genauigkeitsklassen und verwenden Sie sie mit Wägeinstrumenten der Klasse I. Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse E2 sind für die Verwendung mit Klasse F1-Gewichten vorgesehen.
Marke:  Zwiebel™ PBI23872
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755183
  • 450.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kartongewicht Klasse E2
  • Enthält COFRAC-Kalibrierungszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
1 g
± 0,03 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten besonderer Genauigkeit (Klasse I)