Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 im Etui, mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Click to view available options
Masse:
1 bis 100 g
1 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
50 g
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kartongewicht Klasse E2
- Enthält COFRAC-Kalibrierungszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 200 g |
| Toleranz | ± 0,3 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I |